Drukuj
Benzyl chloromethyl ether 75%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: ((Chloromethoxy)methyl)benzene
376950100 376950500 376952500
ACRO376950100EA 170 PLN
ACRO376950100 ACRO376950500 ACRO376952500
Benzyl chloromethyl ether 75%
Benzyl chloromethyl ether
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 102 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1.13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000886
Numer CAS: 3587-60-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥70 %