Drukuj
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dibromo-2-methyl-5-nitrobenzene
L13102.06 L13102.14
L13102.06EA 446 PLN
L13102.06 L13102.14
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene 95%
2,6-Dibromo-4-nitrotoluene
Purity: 95% CAS No.: 110127-07-6 Molecular Formula: C7H5Br2NO2 Formula Weight: 294.94 Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 3259701
Formuła: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294.94 g/mol
Temp. topnienia: 54…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151807
Numer CAS: 110127-07-6