2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26464.03
H26464.09
H26464.03EA
391
PLN
H26464.03
H26464.09
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile ≥97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 128593-93-1
Molecular Formula: C7H2Cl2FN
Formula Weight: 190.00
Melting Point: 44-47°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03840469
Formuła:
C₇H₂Cl₂FN MW: 190.00 g/mol Temp. topnienia: 44…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03840469 Numer CAS: 128593-93-1 Numer WE (dawny EINECS): None Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |