Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
L17587.06
L17587.18
L17587.06EA
249
PLN
L17587.06
L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4247-02-3
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 2642305
Formuła:
C₁₁H₁₄O₃ MW: 194.23 g/mol Temp. topnienia: 74…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020167 Numer CAS: 4247-02-3 Numer WE (dawny EINECS): 224-208-8 |