Drukuj
2-Bromo-1,3-dimetoksybenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B25485.14 B25485.06 B25485.03
B25485.14EA 2000 PLN
B25485.14 B25485.06 B25485.03
2-Bromo-1,3-dimetoksybenzen ≥98%
2-Bromo-1,3-dimetoksybenzen
Purity: 98% CAS No.: 16932-45-9 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Melting Point: 91-94° MDL No.: MFCD07780177
Formuła: C₈H₉BrO₂
Temp. topnienia: 91…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07780177
Numer CAS: 16932-45-9