Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17940.14
A17940.22
A17940.36
A17940.14EA
354
PLN
A17940.14
A17940.22
A17940.36
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97+%
CAS No.: 23786-14-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 157…159 °C (19 mmHg) Gęstość: 1,135 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008454 Numer CAS: 23786-14-3 Numer WE (dawny EINECS): 245-886-1 |