Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 3-Methoxyphenylacetate
B20237.09
B20237.18
B20237.88
B20237.09EA
1170
PLN
B20237.09
B20237.18
B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 18927-05-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.23
Boiling Point: 86-88°/0.5mm
MDL No.: MFCD00017205
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 86…88 °C (0,5 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017205 Numer CAS: 18927-05-4 |