Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L03929.06
L03929.14
L03929.06EA
270
PLN
L03929.06
L03929.14
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Ethyl phenylcyanoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 4553-07-5
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 274…275 °C Gęstość: 1,090 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001866 Numer CAS: 4553-07-5 Numer WE (dawny EINECS): 224-921-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |