Ruthenium, black ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12354.04
12354.09
12354.04EA
2030
PLN
12354.04
12354.09
Ruthenium, black ≥99.9% (metals basis)
Ruthenium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-18-8
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Formuła:
Ru Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011207 Numer CAS: 7440-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-127-1 Jednostka: 3089 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 12,08452 |