Rod, black ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12353.02
12353.04
12353.02EA
10150
PLN
12353.02
12353.04
Rod, black ≥99.9% (metals basis)
Rod
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: Black powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Formuła:
Rh MW: 102.9 g/mol Temp. topnienia: 1960 Gęstość: 12.41 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011201 Numer CAS: 7440-16-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-125-0 Jednostka: 3089 ADR: 4.1 III Klasyfikacja Merck : 12,08353 |