krzem ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, plasma synthesised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
46308.10
46308.04
46308.09
46308.18
46308.10EA
0
PLN
46308.10
46308.04
46308.09
46308.18
krzem ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, plasma synthesised
krzem
Purity: 99%
CAS No.: 7440-21-3
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Formuła:
Si Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085311 Numer CAS: 7440-21-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-130-8 Jednostka: 1346 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 12,08635 |