Drukuj
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L06461.03 L06461.06
L06461.03EA 202 PLN
L06461.03 L06461.06
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formuła: C₄HCl₃O₂S₂
Temp. Wrzenia: 256…257 °C
Gęstość: 1,697
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051665
Numer CAS: 56946-83-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II