Drukuj
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
L19952.03 L19952.06 L19952.MD
L19952.03EA 660 PLN
L19952.03 L19952.06 L19952.MD
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 681812-07-7 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 Melting Point: ca 150° MDL No.: MFCD04039321
Formuła: C₈H₅BF₆O₂
Temp. topnienia: ∼ 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039321
Numer CAS: 681812-07-7