Drukuj
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methyl-p-anisidine
177220010 177220100
ACRO177220010EA 181 PLN
ACRO177220010 ACRO177220100
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formuła: C₈H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (19 mmHg)
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008399
Numer CAS: 5961-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-735-1
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %