Drukuj
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD H32680.03
H32680.MDEA 456 PLN
H32680.MD H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 199287-52-0 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 68-72° MDL No.: MFCD08458005
Formuła: C₇H₄F₂O₂
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458005
Numer CAS: 199287-52-0