Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl alpha-bromophenylacetate
B21114.30
B21114.09
B21114.18
B21114.30EA
6040
PLN
B21114.30
B21114.09
B21114.18
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2882-19-1
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₁BrO₂ Temp. Wrzenia: 164 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,389 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013536 Numer CAS: 2882-19-1 Numer WE (dawny EINECS): 220-735-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |