Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50630.03
H50630.MD
H50630.03EA
965
PLN
H50630.03
H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Purity: 98%
CAS No.: 2178-24-7
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Melting Point: 35-38°
MDL No.: MFCD00051921
Formuła:
C₁₀H₁₁BrO₂ Temp. topnienia: 35…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051921 Numer CAS: 2178-24-7 |