3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19524.14
L19524.06
L19524.14EA
2900
PLN
L19524.14
L19524.06
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Purity: 98+%
CAS No.: 1678-49-5
Molecular Formula: C5H3BrN2O3
Formula Weight: 219.00
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 150822
Formuła:
C₅H₃BrN₂O₃ Temp. topnienia: 152…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085925 Numer CAS: 1678-49-5 |