Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L06715.06
L06715.14
L06715.06EA
550
PLN
L06715.06
L06715.14
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dimethyl-3-nitrophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 13365-26-9
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 67-70°
Beilstein Reference: 1885570
Formuła:
C₁₀H₉NO₆ Temp. topnienia: 67…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017184 Numer CAS: 13365-26-9 |