4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31656.03
H31656.06
H31656.03EA
660
PLN
H31656.03
H31656.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 320-31-0
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.02
MDL No.: MFCD07787468
Formuła:
C₈H₄BrF₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD07787468 Numer CAS: 320-31-0 |