2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
H32916.03
H32916.06
H32916.03EA
749
PLN
H32916.03
H32916.06
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 83265-56-9
Molecular Formula: C8H6F3NO3
Formula Weight: 221.14
MDL No.: MFCD00176651
Formuła:
C₈H₆F₃NO₃ MW: 221.14 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00176651 Numer CAS: 83265-56-9 |