Drukuj
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L07190.06 L07190.14
L07190.06EA 157 PLN
L07190.06 L07190.14
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Purity: 98+% CAS No.: 22818-40-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2210998
Formuła: C₈H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004262
Numer CAS: 22818-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 245-247-7