Drukuj
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
201320250 201321000
ACRO201320250EA 240 PLN
ACRO201320250 ACRO201321000
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004262
Numer CAS: 22818-40-2
Numer WE (dawny EINECS): 245-247-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -155° to -161° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.0 %