4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97+%
CAS No.: 7554-65-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4945
Melting Point: 13°
Boiling Point: 204-207°
Beilstein Reference: 105204
Merck Reference: 14,4216
MDL No.: MFCD00005245
Formuła:
C₄H₆N₂ Temp. Wrzenia: 204…207 °C Temp. topnienia: 13 °C Gęstość: 1,018 Temp. Zapłonu: 96 °C (204 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005245 Numer CAS: 7554-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-445-0 Klasyfikacja Merck : 14,4216 |