4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
206970010
206970050
206970250
ACRO206970010EA
399
PLN
ACRO206970010
ACRO206970050
ACRO206970250
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formuła:
C₄H₆N₂ Temp. Wrzenia: 99…100 °C (6 mmHg) Gęstość: 0,99 g/cm³ Temp. Zapłonu: 96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005245 Numer CAS: 7554-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-445-0 Jednostka: 1760 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |