2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers) predominantly cis 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Used as a base for the isolation of naturally-occurring carboxylic acids as their crystalline salts
Purity: 99%
CAS No.: 504-03-0
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.4400
Melting Point:
Formuła:
C₇H₁₅N Temp. Wrzenia: 126…129 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 0,832 Temp. Zapłonu: 11 °C (51 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066304 Numer CAS: 504-03-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-981-6 Jednostka: 2733 ADR: 3,II |