Drukuj
3,3-Dimethylpiperidine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H25753.03 H25753.MD H25753.06
H25753.03EA 1370 PLN
H25753.03 H25753.MD H25753.06
3,3-Dimethylpiperidine 95%
3,3-Dimethylpiperidine
Purity: 95% CAS No.: 1193-12-0 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Amine-like Boiling Point: 134-136° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00005995
Formuła: C₇H₁₅N
Temp. Wrzenia: 134…136 °C
Gęstość: 0,81
Temp. Zapłonu: 26 °C (79 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005995
Numer CAS: 1193-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-767-6
ADR: 3,III