Drukuj
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
16198.18 16198.30 16198.A1
16198.18EA 559 PLN
16198.18 16198.30 16198.A1
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) roztwór wodny
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Physical Form: Liquid Density: 0.97 Refractive Index: 1.435 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to light yellow pH: 14 Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
As a reagent for ion-pair extractions
Formuła: C₁₆H₃₇NO
Gęstość: 0,97
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009425
Numer CAS: 2052-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-147-6
Jednostka: 3267
ADR: 8,II