Drukuj
N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N’-Diisopropylethylenediamine
A17114.14 A17114.22
A17114.14EA 1010 PLN
A17114.14 A17114.22
N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N'-Diisopropylethylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 4013-94-9 Molecular Formula: C8H20N2 Formula Weight: 144.26 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4289 Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 1735571 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008864
Formuła: C₈H₂₀N₂
MW: 144.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 169…171 °C
Gęstość: 0.798
Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008864
Numer CAS: 4013-94-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-666-6
ADR: 3 III