2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20110.03
L20110.06
L20110.03EA
850
PLN
L20110.03
L20110.06
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
2-Isopropylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 89787-12-2
Molecular Formula: C9H13BO2
Formula Weight: 164.01
Melting Point: 85-86°
Beilstein Reference: 3090298
Formuła:
C₉H₁₃BO₂ Temp. topnienia: 85…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411937 Numer CAS: 89787-12-2 |