Drukuj

Siarczan cynku 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

802657505.0500 802657505.1000
CHMP802657505.0500EA 54.1 PLN
CHMP802657505.0500 CHMP802657505.1000
Siarczan cynku 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution
Siarczan cynku
Formuła: O₄SZn
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011302
Numer CAS: 7733-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3082
ADR: 9,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR