Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
197610010
197612500
ACRO197610010EA
6740
PLN
ACRO197610010
ACRO197612500
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Rhodium(II) acetate dimer dihydrate
Formuła:
C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149212 Numer CAS: 29998-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 240-084-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 43 % (Rh) |