Rhodium(II) acetate dimer ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L15152.04
L15152.MC
L15152.ME
L15152.04EA
17910
PLN
L15152.04
L15152.MC
L15152.ME
Rhodium(II) acetate dimer ≥98%
Rhodium(II) acetate dimer
Purity: 98+%
CAS No.: 15956-28-2
Molecular Formula: C8H12O8Rh2
Formula Weight: 441.99
Odour: Odourless
Melting Point: 205°
MDL No.: MFCD00003538
Formuła:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Temp. topnienia: 205 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003538 Numer CAS: 15956-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-084-8 |