Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.99%
CAS No.: 15956-28-2
Molecular Formula: C8H12O8Rh2
Formula Weight: 441.99
Physical Form: Powder
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 205°
Solubility: Slightly soluble in ethanol
MDL No.: MFCD00003538
Cyclopropanation of alkenes
Formuła:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Temp. topnienia: 205 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003538 Numer CAS: 15956-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-084-8 |