Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
268630010
268632500
268630050
ACRO268630010EA
6740
PLN
ACRO268630010
ACRO268632500
ACRO268630050
Rhodium(II) acetate dimer (∼46% Rh), anhydrous
Rhodium(II) acetate dimer
Formuła:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Temp. topnienia: 205 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003538 Numer CAS: 15956-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-084-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 46 % (Rh) |