Drukuj
Dinonyl phthalate mixture of isomers 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
408770250 408771000
ACRO408770250EA 493 PLN
ACRO408770250 ACRO408771000
Dinonyl phthalate mixture of isomers 96%
Dinonyl phthalate
Formuła: C₂₆H₄₂O₄
Temp. Wrzenia: 279…287 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 216 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036237
Numer CAS: 84-76-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-560-0
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of isomers)