Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-ethoxypropanoate
B24024.AK
B24024.AU
B24024.AKEA
218
PLN
B24024.AK
B24024.AU
Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Ethyl-3-ethoxypropionate
Purity: 99+%
CAS No.: 763-69-9
Molecular Formula: C7H14O3
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 59°(142°F)
Refractive Index: 1.4065
Odour: Ester-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 169-171°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00051356
Formuła:
C₇H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 169…171 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0,949 Temp. Zapłonu: 59 °C (142 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051356 Numer CAS: 763-69-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-112-9 Jednostka: 3272 ADR: 3,III |