Drukuj
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilised, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-ethoxypropanoate
269490010 269490025 269490100
ACRO269490010EA 288 PLN
ACRO269490010 ACRO269490025 ACRO269490100
Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilised, pure
Ethyl-3-ethoxypropionate
Formuła: C₇H₁₄O₃
Temp. Wrzenia: 170 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,949 g/cm³
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051356
Numer CAS: 763-69-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-112-9
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 50 to 100 ppm BHT