Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetaldoxime
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41085.0050
8.41085.0250
8.41085.0050EA
471
PLN
8.41085.0050
8.41085.0250
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Formuła:
C₂H₅NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002124 Numer CAS: 107-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-479-6 Jednostka: 2332 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 185 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 59.07 g/mol |
Boiling Point | 115 °C |
Vapor Pressure | 13 hPa (25 °C) |
Flash Point | 40 °C |
Explosion Limit | 4.2 - 50 %(V) |
Density | 0.969 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 380 °C |