Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetaldoxime
A10640.18
A10640.30
A10640.18EA
481
PLN
A10640.18
A10640.30
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Purity: 98%
CAS No.: 107-29-9
Molecular Formula: CH3CH=NOH
Formula Weight: 59.07
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Characteristic
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1209252
Merck Reference: 14,42
UN No.: 2332
MDL No.: MFCD00002124
Formuła:
C₂H₅NO Temp. Wrzenia: 115…117 °C Gęstość: 0,969 Temp. Zapłonu: 36 °C (96 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002124 Numer CAS: 107-29-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-479-6 Jednostka: 2332 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,42 |