Drukuj
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetaldoxime
102230250 102231000
102230250.EA 278 PLN
102230250. 102231000.
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) 99%
Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti)
Formuła: C₂H₅NO
Temp. topnienia: 44…46 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002124
Numer CAS: 107-29-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-479-6
Jednostka: 2332
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA