2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12330.03
L12330.06
L12330.03EA
272
PLN
L12330.03
L12330.06
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline 98%
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Purity: 98%
CAS No.: 7154-34-9
Molecular Formula: C8H7N5O2
Formula Weight: 205.18
Melting Point:
Formuła:
C₈H₇N₅O₂ Temp. topnienia: >360 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023910 Numer CAS: 7154-34-9 |