Drukuj
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
L10961.06 L10961.14
L10961.06EA 187 PLN
L10961.06 L10961.14
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Purity: 98+% CAS No.: 29683-84-9 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 108676
Formuła: C₅H₅NOS
Temp. topnienia: 132…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022509
Numer CAS: 29683-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 249-778-5