Drukuj
Thiophene-2-methylamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
205570250 205571000
ACRO205570250EA 814 PLN
ACRO205570250 ACRO205571000
Thiophene-2-methylamine 95%
Thiophene-2-methylamine
Formuła: C₅H₇NS
Temp. Wrzenia: 95…99 °C (28 mmHg)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005460
Numer CAS: 27757-85-3
Numer WE (dawny EINECS): 248-639-6
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %