Drukuj
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Mehtylthio)thiophene
A11763.03 A11763.06
A11763.03EA 365 PLN
A11763.03 A11763.06
2-(Methylthio)thiophene ≥97%
2-(Methylthio)thiophene
Purity: 97% CAS No.: 5780-36-9 Molecular Formula: C5H6S2 Formula Weight: 130.23 Refractive Index: 1.5960 Odour: Stench Boiling Point: 82-84°/15mm Beilstein Reference: 106272 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00052382
Formuła: C₅H₆S₂
Temp. Wrzenia: 82…84 °C (15 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052382
Numer CAS: 5780-36-9
ADR: 9,III