Drukuj
2,5-Thiophenedicarboxylic acid 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
L10293.03 L10293.06 L10293.14
L10293.03EA 215 PLN
L10293.03 L10293.06 L10293.14
2,5-Thiophenedicarboxylic acid 97
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 4282-31-9 Molecular Formula: C6H4O4S Formula Weight: 172.16 Melting Point: 355-360° Beilstein Reference: 136781
Formuła: C₆H₄O₄S
MW: 172.16 g/mol
Temp. topnienia: 355…360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016896
Numer CAS: 4282-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-284-2