Drukuj
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A15219.06 A15219.14
A15219.06EA 418 PLN
A15219.06 A15219.14
Thiophene-2-carboxamide ≥99%
Thiophene-2-carboxamide
Purity: 99% CAS No.: 5813-89-8 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 178-183° Beilstein Reference: 110153
Formuła: C₅H₅NOS
Temp. topnienia: 178…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010425
Numer CAS: 5813-89-8