5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11058.03
L11058.06
L11058.03EA
574
PLN
L11058.03
L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 16689-02-4
Molecular Formula: C5H2N2O2S
Formula Weight: 154.15
Melting Point: 43-45°
Beilstein Reference: 123934
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052401
Formuła:
C₅H₂N₂O₂S Temp. topnienia: 43…45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052401 Numer CAS: 16689-02-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |