Drukuj
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
B20529.03 B20529.06 B20529.14
B20529.03EA 249 PLN
B20529.03 B20529.06 B20529.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, anhydrous 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Purity: 98% CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Melting Point: ca 290° dec. Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547
Formuła: C₅H₄NNaOS
MW: 149.15 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 290 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01941547
Numer CAS: 3811-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-296-5
Klasyfikacja Merck : 14,7994