2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
255380050
255380250
ACRO255380050EA
198
PLN
ACRO255380050
ACRO255380250
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate
Appearance: Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Formuła:
C₅H₄NNaOS Temp. topnienia: >260 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151244 Numer CAS: 3811-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-296-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤12 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % (On dried substance) |